Merck
SAB1404005
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KHK antibody produced in mouse
clone S1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-FRUCTU, Anti-Hepatic fructokinase, Anti-Ketohexokinase, Anti-Ketohexokinase (fructokinase)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
S1, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~58.89 kDa
交差性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KHK(3795)
詳細
This gene encodes ketohexokinase that catalyzes conversion of fructose to fructose-1-phosphate. The product of this gene is the first enzyme with a specialized pathway that catabolizes dietary fructose. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. (provided by RefSeq)
免疫原
KHK (AAH06233, 1 a.a. ~ 298 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEEKQILCVGLVVLDVISLVDKYPKEDSEIRCLSQRWQRGGNASNSCTILSLLGAPCAFMGSMAPGHVADFVLDDLRRYSVDLRYTVFQTTGSVPIATVIINEASGSRTILYYDRSLPDVSATDFEKVDLTQFKWIHIEGRNASEQVKMLQRIDAHNTRQPPEQKIRVSVEVEKPREELFQLFGYGDVVFVSKDVAKHLGFQSAEEALRGLYGRVRKGAVLVCAWAEEGADALGPDGKLLHSDAFPPPRVVDTLGAGDTFNASVIFSLSQGRSVQEALRFGCQVAGKKCGLQGFDGIV
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)