Merck
SAB1403340
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TSKS antibody produced in mouse
clone 2E9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
TSKS1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2E9, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~36.01 kDa
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TSKS(60385)
詳細
This gene may play a role in testicular physiology, spermatogenesis or spermiogenesis. Expression of the encoded protein is highest in the testis and down-regulated in testicular cancer. The gene is localized to the region 19q13.3 among the related RAS viral oncogene homolog (RRAS) and interferon regulatory factor 3 (IRF3) genes, which are both involved in tumorigenesis pathways and progression. (provided by RefSeq)
免疫原
TSKS (NP_068379, 471 a.a. ~ 560 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ALTSLVDEVKQRGLTPACPSCQRLHKKILELERQALAKHVRAEALSSTLRLAQDEALRAKNLLLTDKMKPEEKMATLDHLHLKMCSLHDH
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)