Merck
SAB1402946
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-THOP1 antibody produced in mouse
clone 2B4, ascites fluid
別名:
TOP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2B4, monoclonal
分子量
antigen ~37.11 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgMκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... THOP1(7064)
免疫原
THOP1 (NP_003240.1, 255 a.a. ~ 354 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ILKELVTLRAQKSRLLGFHTHADYVLEMNMAKTSQTVATFLDELAQKLKPLGEQERAVILELKRAECERRGLPFDGRIRAWDMRYYMNQVEETRYCVDQN
物理的形状
透明溶液
WGK
WGK 1