Merck
SAB1402941
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NR2F1 antibody produced in mouse
clone 1A4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
COUP-TFI, EAR-3, EAR3, ERBAL3, NR2F2, SVP44, TCFCOUP1, TFCOUP1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
クローン:
1A4, monoclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1A4, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NR2F1(7025)
免疫原
NR2F1 (AAH04154.1, 141 a.a. ~ 240 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
CRLKKCLKVGMRREAVQRGRMPPTQPNPGQYALTNGDPLNGHCYLSGYISLLLRAEPYPTSRYGSQCMQPNNIMGIENICELAARLLFSAVEWARNIPFF
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)