Merck
SAB1402817
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IGSF1 antibody produced in mouse
clone 4C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
IGCD1, IGDC1, INHBP, KIAA0364, MGC75490, PGSF2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4C7, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~36.12 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IGSF1(3547)
詳細
Members of the immunoglobulin (Ig) superfamily (see MIM 147100), which includes IGSF1, have a variety of functions, but all appear to play a role in cell recognition and the regulation of cell behavior.[supplied by OMIM
免疫原
IGSF1 (NP_001546, 220 a.a. ~ 310 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VVAGLYPKPTLTAHPGPIMAPGESLNLRCQGPIYGMTFALMRVEDLEKSFYHKKTIKNEANFFFQSLKIQDTGHYLCFYYDASYRGSLLSD
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1