クローン
1C8, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~36.89 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DAB2(1601)
関連するカテゴリー
詳細
DAB2 mRNA is expressed in normal ovarian epithelial cells but is down-regulated or absent from ovarian carcinoma cell lines. The 770-amino acid predicted protein has an overall 83% identity with the mouse p96 protein, a putative mitogen-responsive phosphoprotein; homology is strongest in the amino-terminal end of the protein in a region corresponding to the phosphotyrosine interaction domain. The down-regulation of DAB2 may play an important role in ovarian carcinogenesis. This gene was initially named DOC2 (for Differentially expressed in Ovarian Cancer) and is distinct from the DOC2A and DOC2B genes (for double C2-like domains, alpha and beta). (provided by RefSeq)
免疫原
DAB2 (NP_001334, 673 a.a. ~ 770 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QTSSGTLSAFASYFNSKVGIPQENADHDDFDANQLLNKINEPPKPAPRQVSLPVTKSTDNAFENPFFKDSFGSSQASVASSQPVSSEMYRDPFGNPFA
Sequence
QTSSGTLSAFASYFNSKVGIPQENADHDDFDANQLLNKINEPPKPAPRQVSLPVTKSTDNAFENPFFKDSFGSSQASVASSQPVSSEMYRDPFGNPFA
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)