Merck
SAB1402662
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ARL9 antibody produced in mouse
clone 7A2, ascites fluid, solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
7A2, monoclonal
フォーム
solution
分子量
antigen ~40.8 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgM
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ARL9(132946)
関連するカテゴリー
詳細
ARL9 is a member of the small GTPase protein family with a high degree of similarity to ARF (MIM 103180) proteins of the RAS superfamily.[supplied by OMIM
免疫原
ARL9 (NP_996802.1, 1 a.a. ~ 123 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEFLEIGGSKPFRSYWEMYLSKGLLLIFVVDSADHSRLPEAKKYLHQLIAANPVLPLVVFANKQDLEAAYHITDIHEALALSEVGNDRKMFLFGTYLTKNGSEIPSTMQDAKDLIAQLAADVQ
物理的形状
透明溶液
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)