Merck
SAB1402607
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SAR1A antibody produced in mouse
clone 3G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
SAR1, SARA1, Sara, masra2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3G5, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~47.89 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SAR1A(56681)
免疫原
SAR1A (AAH03658, 1 a.a. ~ 198 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSFIFEWIYNGFSSVLQFLGLYKKSGKLVFLGLDNAGKTTLLHMLKDDRLGQHVPTLHPTSEELTIAGMTFTTFDLGGHEQARRVWKNYLPAINGIVFLVDCADHSRLVESKVELNALMTDETISNVPILILGNKIDRTDAISEEKLREIFGLYGQTTGKGNVTLKELNARPMEVFMCSVLKRQGYGEGFRWLSQYID
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ilka Wilhelmi et al.
Nature communications, 7, 12347-12347 (2016-08-06)
The transport of secretory proteins from the endoplasmic reticulum (ER) to the Golgi depends on COPII-coated vesicles. While the basic principles of the COPII machinery have been identified, it remains largely unknown how COPII transport is regulated to accommodate tissue-
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SAB1402607-100UG4061829616335