クローン
3A2, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37.55 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CBFA2T2(9139)
関連するカテゴリー
詳細
In acute myeloid leukemia, especially in the M2 subtype, the t(8;21)(q22;q22) translocation is one of the most frequent karyotypic abnormalities. The translocation produces a chimeric gene made up of the 5′-region of the RUNX1 (AML1) gene fused to the 3′-region of the CBFA2T1 (MTG8) gene. The chimeric protein is thought to associate with the nuclear corepressor/histone deacetylase complex to block hematopoietic differentiation. The protein encoded by this gene binds to the AML1-MTG8 complex and may be important in promoting leukemogenesis. Several transcript variants are thought to exist for this gene, but the full-length natures of only three have been described. (provided by RefSeq)
免疫原
CBFA2T2 (NP_001028171.1, 201 a.a. ~ 304 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LLLNTSIASPADSSELLMEVHGNGKRPSPERREENSFDRDTIAPEPPAKRVCTISPAPRHSPALTVPLMNPGGQFHPTPPPLQHYTLEDIATSHLYREPNKMLE
Sequence
LLLNTSIASPADSSELLMEVHGNGKRPSPERREENSFDRDTIAPEPPAKRVCTISPAPRHSPALTVPLMNPGGQFHPTPPPLQHYTLEDIATSHLYREPNKMLE
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)