Merck
SAB1402050
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RTKN2 antibody produced in mouse
clone 2C2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
DKFZp686J10120, PLEKHK1, bA531F24.1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
クローン:
2C2, monoclonal
application:
ELISA (c)
WB
化学種の反応性:
human
テクニック:
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
citations:
1
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2C2, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RTKN2(219790)
関連するカテゴリー
免疫原
RTKN2 (AAH25765, 1 a.a. ~ 163 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEGPSLRGPALRLAGLPTQQDCNIQEKIDLEIRMREGIWKLLSLSTQKDQVLHAVKNLMVCNARLMAYTSELQKLEEQIANQTGRCDVKFESKERTACKGKIAISDIRIPLMWKDSDHFSNKERSRRYAIFCLFKMGANVFDTDVVNVDKTITDICFENVTIL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wei Li et al.
Molecular and cellular biochemistry, 394(1-2), 299-306 (2014-06-02)
MicroRNAs are a kind of small non-coding RNAs that play important roles in various biological processes such as cell proliferation, differentiation, and apoptosis. Cellular responses to UV-induced apoptosis have been suggested to be regulated by microRNAs at the posttranscriptional level