Merck
SAB1401853
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC19A3 antibody produced in mouse
clone 3B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
THTR2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3B2, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC19A3(80704)
詳細
SLC19A3 is a member of the reduced folate family of micronutrient transporter genes.[supplied by OMIM
免疫原
SLC19A3 (NP_079519.1, 191 a.a. ~ 277 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PMPKKSMFFHAKPSREIKKSSSVNPVLEETHEGEAPGCEEQKPTSEILSTSGKLNKGQLNSLKPSNVTVDVFVQWFQDLKECYSSKR