Merck
SAB1401764
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ALLC antibody produced in mouse
clone 3D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
ALC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3D3, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ALLC(55821)
詳細
Allantoicase (EC 3.5.3.4) participates in the uric acid degradation pathway. Its enzymatic activity, like that of urate oxidase (MIM 191540), was lost during vertebrate evolution.[supplied by OMIM
免疫原
ALLC (NP_060906.2, 235 a.a. ~ 344 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GHPNNIIGVGGAKSMADGWETARRLDRPPILENDENGILLVPGCEWAVFRLAHPGVITRIEIDTKYFEGNAPDSCKVDGCILTTQEEAVIRQKWILPAHKWKPLLPVTKL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)