Merck
SAB1401695
Sigma-Aldrich
Anti-HSD17B7 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
MGC12523, MGC75018, PRAP, SDR37C1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
WB
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
western blot: 1 μg/mL
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HSD17B7(51478)
関連するカテゴリー
詳細
The 17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase enzyme (EC 1.1.1.62) oxidizes or reduces estrogens and androgens in mammals and regulates the biologic potency of these steroids.[supplied by OMIM
免疫原
HSD17B7 (NP_057455.1, 1 a.a. ~ 341 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRKVVLITGASSGIGLALCKRLLAEDDELHLCLACRNMSKAEAVCAALLASHPTAEVTIVQVDVSNLQSVFRASKELKQRFQRLDCIYLNAGIMPNPQLNIKALFFGLFSRKVIHMFSTAEGLLTQGDKITADGLQEVFETNVFGHFILIRELEPLLCHSDNPSQLIWTSSRSARKSNFSLEDFQHSKGKEPYSSSKYATDLLSVALNRNFNQQGLYSNVACPGTALTNLTYGILPPFIWTLLMPAILLLRFFANAFTLTPYNGTEALVWLFHQKPESLNPLIKYLSATTGFGRNYIMTQKMDLDEDTAEKFYQKLLELEKHIRVTIQKTDNQARLSGSCL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)