Merck
SAB1400201
Sigma-Aldrich
モノクローナル抗PEX6抗体 マウス宿主抗体
clone 3G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
抗PAF-2抗体, 抗PAF2抗体, 抗PXAAA1抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3G3, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PEX6(5190)
関連するカテゴリー
詳細
This gene encodes a member of the AAA (ATPases associated with diverse cellular activities) family of ATPases. This member is a predominantly cytoplasmic protein, which plays a direct role in peroxisomal protein import and is required for PTS1 (peroxisomal targeting signal 1, a C-terminal tripeptide of the sequence ser-lys-leu) receptor activity. Mutations in this gene cause peroxisome biogenesis disorders of complementation group 4 and complementation group 6. (provided by RefSeq)
免疫原
PEX6 (NP_000278, 881 a.a. ~ 980 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RVLSAITRKFKLEPSVSLVNVLDCCPPQLTGADLYSLCSDAMTAALKRRVHDLEEGLEPGSSALMLTMEDLLQAAARLQPSVSEQELLRYKRIQRKFAAC
物理的形状
PBS溶液(pH 7.4)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)