Merck
SAB1400197
Sigma-Aldrich
モノクローナル抗PDE4C抗体 マウス宿主抗体
clone 6A10, ascites fluid
別名:
抗DPDE1抗体, 抗MGC126222抗体, 抗PDE4C-791抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
クローン:
6A10, monoclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6A10, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PDE4C(5143)
関連するカテゴリー
免疫原
PDE4C (NP_000914, 1 a.a. ~ 99 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MENLGVGEGAEACSRLSRSRGRHSMTRAPKHLWRQPRRPIRIQQRFYSDPDKSAGCRERDLSPRPELRKSRLSWPVSSCRRFDLENGLSCGRRALDPQS
物理的形状
腹水液
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)