Merck
SAB1400123
Sigma-Aldrich
抗CFHR1抗体 マウス宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
抗CFHL1P抗体, 抗CFHL1抗体, 抗CFHL抗体, 抗CFHR1P抗体, 抗FHR1抗体, 抗H36-1抗体, 抗H36-2抗体, 抗HFL1抗体, 抗HFL2抗体, 抗MGC104329抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CFHR1(3078)
免疫原
CFHR1 (NP_002104.2, 1 a.a. ~ 330 a.a) full-length human protein.
Sequence
MWLLVSVILISRISSVGGEATFCDFPKINHGILYDEEKYKPFSQVPTGEVFYYSCEYNFVSPSKSFWTRITCTEEGWSPTPKCLRLCFFPFVENGHSESSGQTHLEGDTVQIICNTGYRLQNNENNISCVERGWSTPPKCRSTDTSCVNPPTVQNAHILSRQMSKYPSGERVRYECRSPYEMFGDEEVMCLNGNWTEPPQCKDSTGKCGPPPPIDNGDITSFPLSVYAPASSVEYQCQNLYQLEGNKRITCRNGQWSEPPKCLHPCVISREIMENYNIALRWTAKQKLYLRTGESAEFVCKRGYRLSSRSHTLRTTCWDGKLEYPTCAKR
物理的形状
PBS溶液(pH 7.4)
文書ライブラリにアクセスする
Sarbani Mohan et al.
Molecular immunology, 62(1), 249-264 (2014-07-22)
Streptococcus pneumoniae is a Gram-positive bacterium, causing acute sinusitis, otitis media, and severe diseases such as pneumonia, bacteraemia, meningitis and sepsis. Here we identify elongation factor Tu (Tuf) as a new Factor H binding protein of S. pneumoniae. The surface