安全性情報
SAB1306733
Sigma-Aldrich
ANTI-LGR5/GPR49 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
G-protein coupled receptor 49, GPR49, GPR67, LGR5, Leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
99998 Da
交差性
human
テクニック
western blot: 1:100-~1:500
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... LGR5(8549)
物理的形状
PBS(0.09% (W/V)アジ化ナトリウム含有)
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Jan Code
SAB1306733-400UL:
SAB1306733-40TST:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)