SAB1306673
ANTI-LC3 (APG8A) (N-TERM) antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Autophagy-related protein LC3 A, Autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3 A, MAP1 light chain 3-like protein 1, MAP1LC3A, Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3A
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
14272 Da
化学種の反応性
human, mouse, rat
テクニック
immunofluorescence: 1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAP1LC3A(84557)
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB1306673-40TST:
SAB1306673-400UL:
試験成績書(COA)