製品名
抗LC3A ウサギ宿主抗体, ~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 16-18 kDa
交差性
mouse, human, rat
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using extracts of human U87 cells
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole extracts of rat and mouse brain
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAP1LC3A(84557)
mouse ... Map1lc3a(66734)
rat ... Map1lc3a(362245)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunohistochemistry
- immunostaining
- western blotting
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
L8793-BULK:
IXO14102:
L8793-VAR:
L8793-25UL:
L8793-200UL:
この製品を見ている人はこちらもチェック