Merck
SAB1305637
Sigma-Aldrich
ANTI-BECLIN 1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
BECN1, Beclin-1, Coiled-coil myosin-like BCL2-interacting protein, GT197, Protein GT197
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
51896 Da
化学種の反応性
human
テクニック
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:2000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BECN1(8678)
物理的形状
PBS(0.09% (W/V)アジ化ナトリウム含有)