Merck
SAB1305542
Sigma-Aldrich
MONOCLONAL ANTI-CD138 (C-TERMINAL) antibody produced in mouse
clone 587CT7.3.6.5, crude ascites, buffered aqueous solution
別名:
CD_antigen=CD138, Flags: Precursor, SDC, SDC1, Syndecan-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
クローン:
587CT7.3.6.5, monoclonal
application:
FACS
IF
WB
化学種の反応性:
human
テクニック:
flow cytometry: 1:10-1:50
immunofluorescence: 1:10-1:50
western blot: 1:500-1:8000
citations:
1
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
crude ascites
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
587CT7.3.6.5, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
32462 Da
化学種の反応性
human
テクニック
flow cytometry: 1:10-1:50
immunofluorescence: 1:10-1:50
western blot: 1:500-1:8000
アイソタイプ
IgM
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SDC1(6382)
物理的形状
PBS(0.09% (W/V)アジ化ナトリウム含有)
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)