SAB1303471
ANTI-CXCR7 (C-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
C-X-C chemokine receptor type 7, CMKOR1, CXC-R7, CXCR-7, CXCR7, Chemokine orphan receptor 1, G-protein coupled receptor 159, G-protein coupled receptor RDC1 homolog, GPR159, RDC-1, RDC1
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
41493 Da
交差性
human, mouse
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:250-1:500
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ACKR3(57007)
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB1303471-400UL:
SAB1303471-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)