安全性情報
SAB1301468
Sigma-Aldrich
ANTI-G7C (N-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
C6orf27, G7C, NG37, Protein G7c
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
96030 Da
交差性
human, mouse
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:250-1:500
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... C6orf27(80737)
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)この抗体は、プロテインAカラムろ過後にペプチドアフィニティカラムで精製されます。
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB1301468-100UG:
SAB1301468-400UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)