Merck
SAB1300734
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-SPRY4-pY75 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-Protein sprouty homolog 4, Anti-SPRY4, Anti-Spry-4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
dot blot: suitable
indirect ELISA: 1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr95)
遺伝子情報
human ... SPRY4(81848)
詳細
SPRY4 is an inhibitor of the receptor-transduced mitogen-activated protein kinase (MAPK) signaling pathway. It is positioned upstream of RAS activation and impairs the formation of active GTP-RAS.
免疫原
SPRY4 (NP_112226, 54-89)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic phosphopeptide corresponding to amino acid residues surrounding Y75 of human SPRY4.
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)