SAB1300672
Anti-ARHGEF9 (center) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-ρ guanine nucleotide exchange factor 9, Anti-Arhgef9, Anti-Collybistin, Anti-Rac/Cdc42 guanine nucleotide exchange factor 9
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(2)
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ARHGEF9(23229)
詳細
ARHGEF9 belongs to a family of Rho-like GTPases that act as molecular switches by cycling from the active GTP-bound state to the inactive GDP-bound state. These proteins are key regulators of the actin cytoskeleton and are involved in cell signaling.
免疫原
ARHGEF9 (NP_076447, 279-313)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the Center region of rat Arhgef9.
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the Center region of rat Arhgef9.
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)