フォーム
suspension
品質水準
粒径
20-40 μm (wet)
ポアサイズ
1,000-300,000 Da fractionation range (globular proteins)
保管温度
2-8°C
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
100.4 - 109.4 °F
引火点(℃)
38 - 43 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S9514-BULK:
S9514-VAR:
S9514-125ML:4548173963839
資料
This page provides information about performing an isolation of recombinant protein complexes with different pull-down assays with products from GE Healthcare.
This page provides information about performing an isolation of recombinant protein complexes with different pull-down assays with products from GE Healthcare.