安全性情報
869019-M
Sigma-Aldrich
Normal Rabbit Serum, Lyophilized Solid
別名:
Normal Rabbit Serum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.41
形状
lyophilized solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
不純物
<0.05% Hemoglobin
保管温度
−20°C
詳細
Normal carrier sera, produced from pooled lots of sera from healthy, non-immunized rabbits. Suitable for use in radioimmunoassay.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
物理的形状
pH 6.5-8.0.
再構成
Reconstitute in 5 ml of H₂O.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
869019-5ML:
869019-5ML-M:
869019-ML:
試験成績書(COA)