Merck
S9320
Sigma-Aldrich
Anti-SERPINB13 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-Headpin, Anti-Hurpin (HaCaT UV-repressible serpin), Anti-Protease Inhibitor 13 (PI13), Anti-Serine (or Cysteine) Protease Inhibitor, Clade B (Ovalbumin), Member 13
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~44 kDa by calculation
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1:500-1:1,000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
免疫原
peptide corresponding to the human SERPINB13 protein (amino acids 310-324).
物理的形状
Solution of 1 mg/mL in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.