アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
DMSO: 15 mg/mL, clear
H2O: 5 mg/mL, clear
オーガナイザー
GlaxoSmithKline
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.Cl.Cl.Cc1cc2CCN(C(=O)Nc3ccc(Oc4cccnc4C)nc3)c2cc1Cl
InChI
1S/C21H19ClN4O2.2ClH.H2O/c1-13-10-15-7-9-26(18(15)11-17(13)22)21(27)25-16-5-6-20(24-12-16)28-19-4-3-8-23-14(19)2;;;/h3-6,8,10-12H,7,9H2,1-2H3,(H,25,27);2*1H;1H2
InChI Key
SUOZHMLTMKJQNG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
注意
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S8061-5MG:
S8061-25MG:
S8061-VAR:
S8061-BULK:
試験成績書(COA)