Merck
S7822
Sigma-Aldrich
抗SMC6 ウサギ宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
抗SMC6L1抗体, 抗第6番染色体構造維持抗体, 抗第6番染色体構造維持様1抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 126 kDa
交差性
human, rat (predicted), mouse (predicted)
テクニック
western blot: 1:250-1:500 using whole cell extract of HEK293-T expressing SMC6
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SMC6(79677)
mouse ... Smc6(67241)
rat ... Smc6l1(313961)
詳細
染色体タンパク質6(SCM6)の構造維持は染色体ファミリーの構造維持に属します。特定の組合せで3つのヘテロ二量体を形成するSMCファミリーメンバーが少なくとも6つ存在します。SCM6遺伝子はヒト染色体2p24.2にマッピングされます。構造的には、SCM6はN末端とC末端にDNA結合ドメイン、長いコイルドコイルドメイン、ヒンジ領域を有します。
特異性
抗SMC6抗体(別名:SMC6L1)はSMC6を特異的に認識します。
免疫原
ヒトSMC6のアミノ酸766~779に相当する合成ペプチド (N末端システイン付加) のKLH結合体。この配列は、マウスとは1アミノ酸、ラットとは2アミノ酸異なります。
アプリケーション
ウサギで作成された抗SMC6抗体はイムノブロッティングで使用できます。
生物化学的/生理学的作用
SMC5と結合したSCM6の構造維持は、主に酵母やヒトにおけるDNA損傷に対する細胞応答に関与しています。酵母SMC5/6複合体は、複合体の構成要素をSUMO化するメチルメタンスルホン酸感受性タンパク質21(MMS21)など、いくつかの非SMC要素(NSE)を含みます。SMC5/6複合体は、ヌクレアーゼ誘導性の二本鎖切断(DSB)に動員されます。この事象は、ヒトSMC1/3接着複合体のDSBへの動員にとってきわめて重要です。SCM6は、パピローマウイルスE2タンパク質と相互作用することが知られています。分裂異常とトポイソメラーゼIIαの異常分布は、Smc5およびSmc6の枯渇レベルと関連しています。
物理的形状
0.01 M PBS溶液 (pH 7.4, 15 mM アジ化ナトリウム含有)。
保管および安定性
連続して使用する際は、2~8℃で最大1カ月保管します。それ以上保管するには、作業用アリコート中で凍結します。凍結・解凍を繰り返すことや、「自動霜取機能付き」冷凍庫での保管することは推奨されません。長期保管によりわずかな濁りが見られる場合は、遠心分離によって溶液を清澄してから使用します。12時間以内に使用しなかった作業用希釈液は廃棄しなければなりません。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Patrick Ryan Potts et al.
Nature structural & molecular biology, 14(7), 581-590 (2007-06-26)
Most cancer cells activate telomerase to elongate telomeres and achieve unlimited replicative potential. Some cancer cells cannot activate telomerase and use telomere homologous recombination (HR) to elongate telomeres, a mechanism termed alternative lengthening of telomeres (ALT). A hallmark of ALT
Chul-Kee Park et al.
Neuropathology : official journal of the Japanese Society of Neuropathology, 29(4), 443-449 (2009-01-28)
We analyzed the methylation status of the O6-methylguanine-DNA methyltransferase (MGMT) promoter using a methylation-specific polymerase chain reaction (MSP) in glioblastoma patients treated with 1-(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl-3-(2-chloroethyl)-3-nitrosourea (ACNU) plus cisplatin followed by radiation therapy. Forty-eight patients with interpretable MSP results were included in
Ming Yu et al.
Epigenetics, 10(9), 803-809 (2015-07-18)
Aberrant DNA methylation is a common epigenetic alteration found in colorectal adenomas and cancers and plays a role in cancer initiation and progression. Aberrantly methylated DNA loci can also be found infrequently present in normal colon tissue, where they seem
Dongjun Jeong et al.
Molecular medicine reports, 17(6), 8173-8179 (2018-04-26)
Loss of runt‑related transcription factor 3 (RUNX3) has been reported in various cancers, and one of the mechanisms mediating loss of RUNX3 expression is DNA methylation. However, the role of RUNX3 expression and its DNA methylation status as prognostic factors in
Patrick Ryan Potts et al.
The EMBO journal, 25(14), 3377-3388 (2006-07-01)
The structural maintenance of chromosomes (SMC) family of proteins has been implicated in the repair of DNA double-strand breaks (DSBs) by homologous recombination (HR). The SMC1/3 cohesin complex is thought to promote HR by maintaining the close proximity of sister