分子量
~48 kDa
化学種の反応性
human, mouse, rat
濃度
~1 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using PC-12 cell lines
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using cell extracts of HepG2
western blot: 2-4 μg/mL using mouse liver extracts
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SPRED2(200734)
mouse ... Spred2(114716)
rat ... Spred2(305539)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
S7320-BULK:
S7320-VAR:
IXO13043:
S7320-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)