Merck
すべての画像(7)
Key Documents
安全性情報
S5201
Sigma-Aldrich
セリシン Bombyx mori (カイコ)
別名:
Bombyx mori Extract, Sericin Protein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.75
形状
powder
品質水準
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤1 EU/mL endotoxin
≤100 CFU/g total microbial count (Bacteria)
≤100 CFU/g total yeast and mold (Fungi)
UniProtアクセッション番号
遺伝子情報
詳細
水溶性球状糖タンパク質であるセリシンはカイコガ(Bombyx mori)に由来します。セリン、アスパラギン酸、グリシンに富んでいます。セリシンは粘着性の連続層を伴ってフィブロイン線維の周囲に局在し、繭を形成します。全繭量の20~30%を占めています。セリシンは18種類のアミノ酸から構成され、その多くは強い極性(水酸、カルボキシル、アミノ)側基を有しています。
アプリケーション
Bombyx mori (カイコガ)由来セリシンは、以下の用途に使用されています:
  • セリシン粗抽出物の物理化学的および生物学的特性を評価するための標準品として
  • C6/36細胞およびVero細胞による感染性ジカウイルス(ZIKV)粒子の産生に及ぼす影響を、無血清培養および5%ウシ胎児血清(FBS)添加培養と比較するために、培養の増殖培地添加剤として
  • 皮膚再生のためのバイオ折り紙フィルムの開発と最適化
生物化学的/生理学的作用
セリシンは繭の構造を維持するための粘性結合剤として機能します。セリシンの強い極性側基はその物理的および生物学的特性に影響を及ぼしています。セリシンは、抗酸化作用や抗チロシナーゼ作用、創傷治癒に不可欠なコラーゲン産生、抗炎症、抗腫瘍、抗老化作用、抗菌作用など、さまざまな生物学的機能を有することが研究によって示されています。制御された薬物放出生体材料の安定性を促進し、放出を延長させることが知られています。セリシンには、哺乳類細胞の培養に有用ないくつかの特徴があります。
特徴および利点
  • セリシンには、凍結保存培地中の胎児ウシ血清(FBS)の代替品となりうる凍結保護特性があります。
  • 1%(w/v)セリシン、0.5%(w/v)マルトース、0.3%(w/v)プロリン、0.3%(w/v)グルタミン、10%ジメチルスルホキシド(DMSO)は、90%FBS+10%DMSOと同等です。
  • セリシンは細胞培養においてFBSの代替品として機能し、細胞増殖を刺激することができます。
  • 特定の状況では、細胞死を阻害する可能性があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
S5201-BULK:
S5201-5G:
S5201-1G:
S5201-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Masakazu Takahashi et al.
Biotechnology letters, 25(21), 1805-1809 (2003-12-18)
Sericin is the silk protein that covers fibroin fibers and functions as a 'glue' in the cocoons of silkworms, and its most abundant component, Ser1, contains repeats of Ser- and Thr-rich 38 amino acid residues. The viability of Sf9 insect
Lin Niu et al.
Molecular medicine reports, 23(2) (2020-12-15)
Triple negative breast cancer (TNBC) is a subtype of breast cancer characterized by an aggressive histology and poor prognosis, with limited treatment options in the clinic. In the present study, the effect of sericin, as an anti‑cancer drug, on TNBC
Kozo Tsubouchi et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 69(2), 403-405 (2005-02-24)
Human skin fibroblasts were cultured on sericin prepared from cocoon shells. The living cell number after 72 h was enhanced to 250% of the no-sericin control. The increase was due to the acceleration of the initial attachment of the cells.
Masahiro Sasaki et al.
Biotechnology and applied biochemistry, 42(Pt 2), 183-188 (2005-06-10)
Cryopreservation is a pivotal process in cellular engineering for creating a continuous source of generated functional cell lines and for the convenience of various medical treatments that involve cell culture. FBS (fetal bovine serum) supplemented with 10% (v/v) DMSO is
Kunat Suktham et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 148, 487-495 (2016-11-05)
Sericin protein (SP) is widely used as a nutrient biomaterial for biomedical and cosmeceutical applications although it shows low stability to heat and light. To overcome these problems and add value to wastewater from the silk industry, sericin protein was