Merck
S4647
Sigma-Aldrich
ガラススプレッダー
120° bend
別名:
cell spreader, glass spreader
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122103
NACRES:
NB.14
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
端部が研磨された直径4 mmのガラス棒で作られており、長さ130 mmのハンドル部と長さ50 mmのスプレッダー部を備えています。
アプリケーション
ペトリ皿の接種用
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
接種ループ(白金耳) loop size 10 μL
I8388
接種ループ(白金耳)