Merck
HS86655
Cell Spreader
silver stainless steel, bar L 33 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
物質
silver stainless steel
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS86655
バーL
33 mm
詳細
The Stainless Steel Cell Spreader promotes smooth, controlled spreading.
特徴および利点
  • Reusable
  • Sterilizable
  • Flame and autoclavable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)