Merck
S3917
Sigma-Aldrich
一本鎖結合タンパク質 大腸菌由来
>95% (SDS-PAGE), for molecular biology, Single strand binding protein to enhance PCR specificity
別名:
SSB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.52
グレード
for molecular biology
品質水準
アッセイ
>95% (SDS-PAGE)
フォーム
liquid
colorless
その他の活性
DNase and RNase, none detected
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
一本鎖DNA結合タンパク質はホモ四量体であり、 DNA代謝のイベント中に大腸菌E. coliで検出されます。
アプリケーション
一本鎖DNAに高い特異性で結合します。PCRの特異性向上や、問題のあるDNAテンプレートのシーケンスを可能にする際に役立ちます。
大腸菌Escherichia coli由来の一本鎖結合タンパク質は、in vitro RNA/一本鎖結合タンパク質(SSB)複合体形成アッセイおよびインテグロンattC siteの完全性および機能性を判定するためのタンパク質精製で使用されています。
生物化学的/生理学的作用
一本鎖結合タンパク質(SSBP)は、DNA代謝過程に重要な一本鎖DNAに対し高い親和性を示します。一本鎖DNA結合タンパク質hSSB1はゲノムの安定性に重要であり、ラギング鎖形成時のプライマーの送達を支援します。また、複製時に曝露されたDNAラギング鎖内で阻害性のある二次構造を形成するのを防ぎます。SSBPは、他のタンパク質がDNAの機能部位に結合するのを媒介します。
物理的形状
20mM Tris-HCl溶液, pH 8.0 (0.5M NaCl, 0.1mM EDTA, 0.1mM DTT, 50%グリセロ-ル)
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S3917-1VL-PW:
S3917-1VL-KC:
S3917-.5MG-PW:
S3917-VAR:
S3917-.1MG:
S3917-.1MG-PW:
S3917-BULK:
S3917-1VL:
S3917-.5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Structure of the SSB--DNA polymerase III interface and its role in DNA replication
Marceau AH, et al.
The Embo Journal, 30(20), 4236-4247 (2011)
Binding Specificity of E. coli SSB protein for the ? subunit of DNA pol III Holoenzyme and PriA helicase
Alexander GK, et al.
Biochemistry, 49(17), 3555-3556 (2010)
J Kieleczawa et al.
Science (New York, N.Y.), 258(5089), 1787-1791 (1992-12-11)
When template DNA is saturated with a single-stranded DNA binding protein (SSB), strings of three or four contiguous hexanucleotides (hexamers) can cooperate through base-stacking interactions to prime DNA synthesis specifically from the 3' end of the string. Under the same
The Integron Integrase Efficiently Prevents the Melting Effect of Escherichia coli Single-Stranded DNA-Binding Protein on Folded attC Sites
Loot C, et al.
Journal of Bacteriology, 196(4), 762-771 (2014)
Minimizing deletion mutagenesis artifact during Taq DNA polymerase PCR by E. coli SSB.
Q Chou
Nucleic acids research, 20(16), 4371-4371 (1992-08-25)