About This Item
化学式:
C12H21O14PK2
CAS番号:
分子量:
498.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
おすすめの製品
アッセイ
~98% (TLC)
フォーム
solid
不純物
3.1% water (Karl Fischer)
色
white
保管温度
−20°C
SMILES記法
[K].OCC1OC(OC2(CO)OC(COP(O)(O)=O)C(O)C2O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C12H23O14P.K.H/c13-1-4-6(15)8(17)9(18)11(24-4)26-12(3-14)10(19)7(16)5(25-12)2-23-27(20,21)22;;/h4-11,13-19H,1-3H2,(H2,20,21,22);;
InChI Key
HTUHVZMDNCZYMG-UHFFFAOYSA-N
その他情報
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S3387-100MG:
S3387-250MG:
S3387-BULK:
S3387-25MG:
S3387-10MG:
S3387-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)