分子量
antigen ~74 kDa (synapsin IIa)
化学種の反応性
human, mouse, rat
包装
antibody small pack of 25 μL
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1.5 mg/mL
テクニック
western blot: 0.25-0/5 μg/mL using extracts of HEK-293T cells expressing human synapsin II, mouse brain extract (S1 fraction), and rat PC12 cell lysate
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SYN2(6854)
mouse ... Syn2(20965)
rat ... Syn2(29179)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
S2947-200UL:
IXO14187:
S2947-VAR:
S2947-25UL:
S2947-BULK:
試験成績書(COA)