溶解性
H2O: soluble 9 mg/mL
SMILES記法
Cl.NC1CCN(CC1)c2cccc(Cl)n2
InChI
1S/C10H14ClN3.ClH/c11-9-2-1-3-10(13-9)14-6-4-8(12)5-7-14;/h1-3,8H,4-7,12H2;1H
InChI Key
FUMINTAAUJUVMP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HTR3A(3359) , HTR3B(9177) , HTR3C(170572) , HTR3D(200909) , HTR3E(285242)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
S1688-5MG:
S1688-25MG:
S1688-VAR:
S1688-BULK:
試験成績書(COA)