Key Documents
RT6011-EP
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
T-60-11, non aerosol tight, without adapter, without lid, to hold, 60 x 1.5/2.0 mL tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
特徴
to hold 60 x 1.5/2.0 mL tubes
drum rotor (microtubes)
non aerosol tight
without adapter
without lid
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022638505 (NA)
Eppendorf® 5804730003 (EU)
パラメーター
16,400 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG