About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12NNaO4S
CAS番号:
分子量:
217.22
Beilstein:
3765682
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
NACRES:
NA.21
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
Endotoxin and microbial, tested
有効pH範囲
5.5-6.7
pKa
6.1
適合性
suitable for manufacturing use
その他の活性
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
SMILES記法
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.Na/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChI Key
IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
バイオ医薬品の工程で使用するためのメルクの高品質原料のSAFC®ポートフォリオは、お客様がM-Clarityプログラムに規定された要件を満たせるよう、厳格な品質管理手順に耐え、文献と専門知識も備えています。
M-Clarity Program
バッファーはほぼすべての製造ステップで不可欠であるため、バッファーの品質はバイオ医薬品プロセスの成功にとって極めて重要です。
メルクの適切な管理下で製造されたバッファー材料の幅広いポートフォリオは、お客様のニーズに合わせて作られています。低リスクアプリケーション用の非GMPグレードから、高リスクアプリケーション用のIPEC-PQG GMPまで、メルクにはお客様の製造ニーズを全てカバーする製品があります。
M-Clarity Program
バッファーはほぼすべての製造ステップで不可欠であるため、バッファーの品質はバイオ医薬品プロセスの成功にとって極めて重要です。
メルクの適切な管理下で製造されたバッファー材料の幅広いポートフォリオは、お客様のニーズに合わせて作られています。低リスクアプリケーション用の非GMPグレードから、高リスクアプリケーション用のIPEC-PQG GMPまで、メルクにはお客様の製造ニーズを全てカバーする製品があります。
アプリケーション
MES溶液は、「良好な」バッファーと呼ばれることが多い生物学的な緩衝液です。MESのpKaは5.96であるため、MESは、培地のほか、溶液内の安定した環境を維持するタンパク質ベースの緩衝液製剤の理想的な候補になります。MESナトリウムは培養細胞株に対して非毒性と考えられ、水溶性が高く、溶液の透明度が高くなります。
MESは、細胞培養培地、生物医薬品緩衝製剤(上流と下流の両方)、および診断試薬に使用されます。MESベースの緩衝液は、抗体、ペプチド、タンパク質、および血液成分の精製バイオプロセスに使用されます。
MESは、細胞培養培地、生物医薬品緩衝製剤(上流と下流の両方)、および診断試薬に使用されます。MESベースの緩衝液は、抗体、ペプチド、タンパク質、および血液成分の精製バイオプロセスに使用されます。
包装
製品は、次のパッケージサイズで入手できます。
RES0114M-A701X: 100 g容器
RES0114M-A702X 1 kg容器
RES0114M-A704X: 10 kg容器
RES0114M-A705X: 25 kg容器
RES0114M-A701X: 100 g容器
RES0114M-A702X 1 kg容器
RES0114M-A704X: 10 kg容器
RES0114M-A705X: 25 kg容器
法的情報
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
以下による置換
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
RES0114M-A705X:
RES0114M-A701X:
RES0114M-A704X:
RES0114M-A702X:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Elisabet Fuguet et al.
Electrophoresis, 29(13), 2841-2851 (2008-06-12)
The performance of the most common and also some other less common CE buffers has been tested for the pKa determination of several types of compounds (pyridine, amines, and phenols). The selected buffers cover a pH ranging from 3.7 to
Cecilia Gelfi et al.
Electrophoresis, 23(10), 1517-1523 (2002-07-13)
A large number of point mutations in the p53 gene have been detected by capillary zone electrophoresis via single-strand conformation polymorphism (SSCP) analysis. A much improved detection sensitivity was obtained via the following modifications in running conditions: use of low-viscosity
Padmavati Venkataraman et al.
The Journal of biological chemistry, 280(22), 21463-21472 (2005-03-24)
The influenza virus M2 proton-selective ion channel activity facilitates virus uncoating, a process that occurs in the acidic environment of the endosome. The M2 channel causes acidification of the interior of the virus particle, which results in viral protein-protein dissociation.
Taras P Pasternak et al.
Plant physiology, 129(4), 1807-1819 (2002-08-15)
Culturing leaf protoplast-derived cells of the embryogenic alfalfa (Medicago sativa subsp. varia A2) genotype in the presence of low (1 microM) or high (10 microM) 2, 4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) concentrations results in different cell types. Cells exposed to high 2,4-D
Christian Engelbrekt et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 11(13), 2844-2853 (2010-08-18)
Monodisperse platinum nanoparticles (PtNPs) were synthesized by a green recipe. Glucose serves as a reducing agent and starch as a stabilization agent to protect the freshly formed PtNP cores in buffered aqueous solutions. Among the ten buffers studied, 2-(N-morpholino)ethanesulfonic acid
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
RES0114M-A702X | 4061826097878 |
RES0114M-A701X | 4061832645971 |
RES0114M-A704X | 4061832645988 |
RES0114M-A705X | 4061833700761 |