安全性情報
RAB1515
Sigma-Aldrich
Human IL-12 R beta 2 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... IL12RB2(3595)
詳細
The IL12RB2 (interleukin 12 receptor subunit β 2) gene is mapped to human chromosome 1p31.3 and codes for the β2 chain (130 kDa) of IL-12 receptor.
This ELISA antibody pair detects human IL-12 R beta 2. Other species not yet determined.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
生物化学的/生理学的作用
Il12rb2 (interleukin 12 receptor subunit β 2) stimulates the release of interferon γ and Th1 (T helper cell 1) cell differentiation, as a part of autoimmune response. Il12rb2′s major function is associated with cell mediated immune system. In mice model, deletion of L12RB2 gene is associated with autoimmune and malignant disorders.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Identification of susceptibility SNPs in IL10 and IL23R-IL12RB2 for Behcet's disease in Han Chinese.
Yu H, et al.
The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 139(2), 621-627 (2017)
IL12RB2 Polymorphisms correlate with risk of lung adenocarcinoma.
Prigione I, et al.
Immunobiol., 221(2), 291-299 (2016)
Association study of rs924080 and rs11209032 polymorphisms of IL23R-IL12RB2 in a Northern Chinese Han population with Behcet?s disease.
Qin X, et al.
Human immunology, 77(12), 1284-1290 (2016)
An ankylosing spondylitis-associated genetic variant in the IL23R-IL12RB2 intergenic region modulates enhancer activity and is associated with increased Th1-cell differentiation.
Roberts A R, et al.
Annals of the Rheumatic Diseases (2016)
Nahoko Kato-Kogoe et al.
Immunogenetics, 68(1), 55-65 (2015-11-11)
Interleukin 12 receptor β chain (IL12RB2) is a crucial regulatory factor involved in cell-mediated immune responses, and genetic variants of the gene encoding IL12RB2 are associated with susceptibility to various immune-related diseases. We previously demonstrated that haplotypes with single nucleotide