Merck
RAB1108
Sigma-Aldrich
Rabbit IL-1 beta ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
rabbit
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type serum sample(s)
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 45 pg/ml
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
rabbit ... IL1B(100008990)
詳細
This enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of a target protein in biological samples, such as serum, plasma, cell culture supernatants, urine and/or cell and tissue lysates.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
生物化学的/生理学的作用
Interleukin 1 beta (IL-1β) is a proinflammatory cytokine, which is implicated in the induction of various acute and chronic inflammation. IL1B is considered as a potential therapeutic target for disease associated with fibrosis and tissue remodeling. Mutations in IL-1β gene are linked with renal manifestations and renal sequelae in Henoch-Schönlein purpura (HSP).
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Interleukin 1 beta (IL1) rs16944 genetic variant as a genetic marker of severe renal manifestations and renal sequelae in Henoch-Schonlein purpura.
Lopez MR, et al.
Clinical and Experimental Rheumatology, S84-S88 (2016)
Eric G Romanowski et al.
Infection and immunity, 89(8), e0011121-e0011121 (2021-04-07)
In this study, we tested the hypothesis that the conserved bacterial IgaA-family protein, GumB, mediates microbial pathogenesis associated with Serratia marcescens ocular infections through regulation of the Rcs stress response system. The role of the Rcs system and bacterial stress
Transient expression of IL-1beta induces acute lung injury and chronic repair leading to pulmonary fibrosis.
Kolb M
The Journal of Clinical Investigation, 107(12), 1529-1536 (2001)