安全性情報
RAB0938
Sigma-Aldrich
Phosphotyrosine BTK / Tyrosine-protein Kinase BTK ELISA Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
交差性
human
テクニック
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... BTK(695)
詳細
Bruton tyrosine kinase (BTK) belongs to the Tec family of kinases. It is expressed in multiple hematopoietic cells. It plays a role in B-cell activation, maturation, development, and B-cell receptor (BCR)-signaling. Mutations in the BTK gene are associated with an inherited disorder, X-linked agammaglobulinemia. The BTK gene is located on the human chromosome at Xq22.1.
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Tyrosine-Phosphorylated-BTK.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABHRP6Phosphotyrosine ELISA HRP-StreptavidinSDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sarah E M Herman et al.
Blood, 117(23), 6287-6296 (2011-03-23)
B-cell receptor (BCR) signaling is aberrantly activated in chronic lymphocytic leukemia (CLL). Bruton tyrosine kinase (BTK) is essential to BCR signaling and in knockout mouse models its mutation has a relatively B cell-specific phenotype. Herein, we demonstrate that BTK protein