安全性情報
RAB0780
Sigma-Aldrich
Mouse Tyro3 / Tyrosine-protein Kinase Receptor TYRO3 ELISA Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
交差性
mouse
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.4 ng/mL
standard curve range: 0.416-100 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Tyro3(22174)
詳細
The antibody pair provided in this kit recognizes mouse Tyro3.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
生物化学的/生理学的作用
Tyrosine-protein kinase receptor (TYRO3) is a transmembrane tyrosine kinase receptor. It plays a significant role in the brain development during embryogenesis. It plays an important role in apoptotic cell clearance. In hepatocellular carcinoma, it is associated with tumor growth, aggressiveness and liver dysfunction. Mutations in the TYRO3 gene intronic regions are linked with asthma. TYRO3 is also a suppressor of type 2 immunity. As part of the TAM (TYRO3, AXL and MER receptors) family, it is activated by PROS1 (protein S) and GAS6 (growth arrest-specific gene 6). Changes in the expression of TYRO3 are linked with the proliferation and survival of cancer cells. Absence of TYRO3 in mice results in neurological disorders.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Gas6/TAM System and Multiple Sclerosis.
Bellan M, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 17 (2016)
Increased soluble phagocytic receptors sMer, sTyro3 and sAxl and reduced phagocytosis in juvenile-onset systemic lupus erythematosus.
Ballantine L, et al.
Pediatric Rheumatology Online Journal (2015)
The TAM family receptor tyrosine kinase TYRO3 is a negative regulator of type 2 immunity.
Chan PY
Science, 352, 99-103 (2016)
Overexpression of Tyro3 and its implications on hepatocellular carcinoma progression.
Duan Y
International Journal of Oncology, 48, 358-366 (2016)
Receptor tyrosine kinases, TYRO3, AXL, and MER, demonstrate distinct patterns and complex regulation of ligand-induced activation.
Tsou WI
The Journal of Biological Chemistry, 289, 25750-25763 (2014)