安全性情報
RAB0768
Sigma-Aldrich
Mouse Cd40lg / CD40 Ligand ELISA Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
mouse
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.21 ng/mL
standard curve range: 0.205-50 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Cd40lg(21947)
詳細
The antibody pair provided in this kit recognizes mouse CD40 Ligand.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Girish Viswanathan et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 99(6), E1050-E1054 (2014-03-19)
Higher serum TSH levels, both within the reference range and in those with subclinical hypothyroidism (SCH), have been associated with increased risk of atherosclerosis and cardiovascular (CV) events in a number of cross-sectional and longitudinal studies. Our objective was to
Leonardo Lorente et al.
Thrombosis research, 134(4), 832-836 (2014-08-16)
Serum soluble CD40 Ligand (sCD40L) levels, which exhibit prothrombotic and proinflammatory properties, have not been studied in patients with traumatic brain injury (TBI). Thus, the objective of this study was to determine whether serum sCD40L levels are associated with severity
Adem Aydın et al.
Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 32(1), 151-158 (2013-10-12)
In this study, analysis and comprehensive comparison of neurogenic differentiation capacity of human bursal tissue-derived-stem cells (hBT-SCs) was aimed with human bone marrow derived mesenchymal stem cells (hBM-MSCs). hBT-SCs was isolated from subacromial bursa tissue (n = 3) by collagen