安全性情報
RAB0698
Sigma-Aldrich
Human IL24 / Interleukin-24 ELISA Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.41 ng/mL
standard curve range: 0.41-100 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... IL24(11009)
詳細
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Interleukin-24.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anna Steinert et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 199(7), 2570-2584 (2017-09-03)
IL-19, a member of the IL-10 cytokine family that signals through the IL-20 receptor type I (IL-20Rα:IL-20Rβ), is a cytokine whose function is not completely known. In this article, we show that the expression of
Xiaojing Xu et al.
Molecular therapy oncolytics, 14, 213-221 (2019-07-25)
Interleukin-24 (IL-24) is a promising agent for cancer immunotherapy that induces apoptosis of tumor cells and enhances T cell activation and function. In order to improve the antitumor activity induced by Newcastle disease virus (NDV)-modified tumor vaccine, we generated a recombinant
Zheng Wu et al.
Cancer cell international, 20, 33-33 (2020-02-06)
Interleukin-24 (IL-24) is a therapeutic gene for melanoma, which can induce melanoma cell apoptosis. Mesenchymal stem cells (MSCs) show promise as a carrier to delivery anti-cancer factors to tumor tissues. Induced pluripotent stem cells (iPSCs) are an alternative source of
Yao Zhang et al.
The protein journal, 38(5), 576-585 (2019-05-08)
Interleukin 24 (IL-24) has a broad spectrum of specific antitumor activities without affecting normal cells. The recombinant human IL-24 (rhIL-24) expressed in E. coli has low biological activity due to lack of necessary glycosylation modification. In this study, based on
Johanna C Klein et al.
Nature communications, 8, 14600-14600 (2017-03-17)
Toll-like receptors (TLRs) are located either on the cell surface or intracellularly in endosomes and their activation normally contributes to the induction of protective immune responses. However, in cancer their activation by endogenous ligands can modulate tumour progression. It is