安全性情報
RAB0630
Sigma-Aldrich
Human NPPB / Natriuretic Peptides B ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type urine
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 14 pg/mL
standard curve range: 15.63-1000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... NPPB(4879)
詳細
The NPPB ELISA kit provides for the Quantitative measurement of Natriuretic Peptides B in Cell Culture Supernatants, Plasma and Serum.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABELADCELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tone B Enger et al.
Journal of cardiothoracic and vascular anesthesia, 31(3), 837-846 (2016-12-28)
To investigate whether a multimarker strategy combining preoperative biomarkers representing distinct pathophysiologic pathways enhances preoperative risk assessment of acute kidney injury after cardiac surgery (CSA-AKI) and increases knowledge of underlying pathogenesis. Prospective, cohort study. Single-center tertiary referral hospital. The study
Sahera Dirajlal-Fargo et al.
AIDS (London, England), 31(14), 1917-1924 (2017-06-08)
Evaluating cardiovascular disease risk in children and youth 13 to 24 years old who are facing a life time exposure to both HIV and antiretroviral therapy is a research priority. This study compares endothelial function measured by peripheral arterial tonometry
Yusuke Ito et al.
FEBS open bio, 8(5), 799-816 (2018-05-11)
5-Hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase inhibitors (statins) have beneficial effects in patients with heart failure (HF), regardless of serum cholesterol levels. However, their synergic effects with angiotensin II receptor blocker (ARB) remain to be established. We assessed the existence and potential underlying mechanisms
Chunlian Zhong et al.
Oncotarget, 8(33), 54187-54198 (2017-09-15)
Myocarditis is a major cause of sudden, unexpected death in young people. However, it is still one of the most challenging diseases to treat in cardiology. In the present study, we showed that both expression level and activity of PKC-α
Markus Stenemo et al.
European journal of heart failure, 20(1), 55-62 (2017-10-03)
To identify novel risk markers for incident heart failure using proteomic profiling of 80 proteins previously associated with cardiovascular pathology. Proteomic profiling (proximity extension assay) was performed in two community-based prospective cohorts of elderly individuals without heart failure at baseline: