Merck
RAB0568
Sigma-Aldrich
Bovine INS / Insulin ELISA Kit
別名:
Insulin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
交差性
bovine
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 4.5 μIU/mL
standard curve range: 4.69-300 μIU/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
bovine ... INS(280829)
詳細
The antibody pair provided in this kit recognizes Bovine Insulin.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chen-Guang Li et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 97, 1229-1237 (2017-11-18)
Obstructive sleep apnea hypopnea syndrome (OSAHS) is associated with glucose intolerance, insulin resistance and type 2 diabetes mellitus (T2DM). Although several studies have revealed that intermittent hypoxia (IH) in OSAHS may further aggravate pancreatic β cell damage and promote the
Yong Zhang et al.
Life sciences, 207, 23-29 (2018-05-29)
Little is known regarding whether the NFE2/miR-423-5p and FAM3A-ATP-Akt pathway in liver mediates exercise allured alleviation of insulin resistance connected with diet-induced obesity. This research inquired the influence of exercise on liver insulin sensitivity and whole body insulin resistance in
Yanjun Wu et al.
Gene, 673, 194-200 (2018-06-10)
Streptozotocin (STZ) is a permanent diabetogenic compound and often used in animal diabetes modeling. The aim of this study is to compare the liver transcriptome of type 2 diabetes models (T2DM) in Guangxi Bama Mini-pig (GBM pig) induced by STZ
Natalia Rudovich et al.
Minerva endocrinologica, 41(4), 456-468 (2016-03-24)
Acarbose, an alpha-glucosidase inhibitor, unexpectedly reduced the incidence of hypertension and cardiovascular endpoints in the STOP-NIDDM study. Based on the growing evidence of a link between vasoregulatory peptides and metabolic traits, we hypothesized that changes of the Glycemic Index by
Xiangyu Gao et al.
International heart journal, 59(2), 272-278 (2018-02-16)
Circulating relaxin (RLX) is altered in patients with diabetes mellitus (DM) or cardiovascular diseases. This study was designed to evaluate the changes of RLX in patients with unstable angina (UA) complicated with various categories of abnormal glucose metabolism.Patients who confirmed