Merck
RAB0565
Sigma-Aldrich
Mouse Ren1 / Renin-1 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatants
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
mouse
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
sensitivity: 6 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Ren1(19701)
詳細
This ELISA antibody pair detects mouse Renin.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Cindy Gueguen et al.
Hypertension research : official journal of the Japanese Society of Hypertension, 42(3), 306-318 (2018-12-12)
Schlager mice (BPH/2J) are hypertensive due to a greater contribution of the sympathetic nervous system (SNS) and renin-angiotensin system (RAS). The kidneys of BPH/2J are hyper-innervated suggesting renal nerves may contribute to the hypertension. We therefore determined the effect of
J Oh et al.
Nature communications, 11(1), 4798-4798 (2020-09-25)
Myeloid cells are known mediators of hypertension, but their role in initiating renin-induced hypertension has not been studied. Vitamin D deficiency causes pro-inflammatory macrophage infiltration in metabolic tissues and is linked to renin-mediated hypertension. We tested the hypothesis that impaired