安全性情報
RAB0533
Sigma-Aldrich
Human CLU / Clusterin ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
別名:
Apo J, Apolipoprotein J, Clusterin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
sensitivity: 15 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... CLU(1191)
詳細
This ELISA antibody pair detect human Clusterin.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anna Bonaterra-Pastra et al.
Biomedicines, 9(1) (2021-01-16)
Cerebral amyloid angiopathy (CAA) refers to beta-amyloid (Aβ) deposition in brain vessels and is clinically the main cause of lobar intracerebral hemorrhage (ICH). Aβ can also accumulate in brain parenchyma forming neuritic plaques in Alzheimer's disease (AD). Our study aimed
Aman P Mann et al.
Nature communications, 8(1), 1403-1403 (2017-11-11)
Cerebrovascular changes occur in Alzheimer's disease (AD). Using in vivo phage display, we searched for molecular markers of the neurovascular unit, including endothelial cells and astrocytes, in mouse models of AD. We identified a cyclic peptide, CDAGRKQKC (DAG), that accumulates
Lili Donner et al.
Cellular signalling, 50, 121-130 (2018-07-03)
A pathological hallmark of Alzheimer's disease (AD) is the aggregation of amyloid-β peptides (Aβ) into fibrils, leading to deposits in cerebral parenchyma and vessels known as cerebral amyloid angiopathy (CAA). Platelets are major players of hemostasis but are also implicated
A Senyigit et al.
Bratislavske lekarske listy, 120(3), 188-194 (2019-04-27)
We investigated the association between carotid intima-media thickness (CIMT) with clusterin (CLU), amylin, secreted frizzled-related protein-4 (SFRP-4), glucagon-like peptide-1 (GLP-1) levels, and dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) in type 2 diabetes mellitus (T2DM) individuals with or without coronary artery disease (CAD). This
Alice Bontemps et al.
International journal of environmental research and public health, 16(7) (2019-04-03)
Because of their nephrotoxicity and presence in the environment, uranium (U) and fluoride (F) represent risks to the global population. There is a general lack of knowledge regarding the mechanisms of U and F nephrotoxicity and the underlying molecular pathways.